Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F2
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
Spécification
Spécification
| Classification | F2 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 100 g |
| Poids | 100 g |
| Forme | Cylindrique |