Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F2
À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.
Marque:  Fisherbrand™ FB67887
Code produit. 15565169
  • 152.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F2
  • Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Spécification
F2
500 g
Cylindrique
Acier inoxydable
500 g