Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe E2
Code produit. 15545049 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15545049
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 2 kg
Poids 2 kg
Forme Cylindrique