Learn More
Fil indium, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11369368
Fil indium, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369368
5 m
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 cm
5 m
Code produit. 11369368
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043265.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. .22.95 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white wire
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Quantité 5 m
Odeur Odorless
Forme Fil, 2 mm (0,08 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY06K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU
Numéro de lotN17I016 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU
Numéro de lotA21W030 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU
Numéro de lotD15T004 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU
Numéro de lotR02D037 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU
Nom du produit
Fil indium, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >