Learn More
Fil en indium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,998 +% (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium wire |
Note relative au nom | 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 5 m |
Pourcentage de pureté | ≥99.998% |
Qualité | Puratronic™ |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈5.74g/m |
Forme | Câble |
Nom du produit
Fil en indium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,998 +% (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu