Learn More
Fil indium, dia. 0,25 mm (0,01 po), Puratronic™, >99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384018
Fil indium, dia. 0,25 mm (0,01 po), Puratronic™, >99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384018
2.5 m
Click to view available options
Quantité:
10 m
2.5 m
25 m
Code produit. 11384018
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040421.G3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. .0.36 g/m
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white wire
Plage de pourcentage du dosage >99.998% (Metals basis)
Quantité 2.5 m
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS17K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
Numéro de lotN20K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
Numéro de lotN20K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
Numéro de lotX20I020 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/10/2022 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
Numéro de lotM31I006 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2022 Catalog Number040421.G3,040421.G6,040421.G9
Nom du produit
Fil indium, dia. 0,25 mm (0,01 po), Puratronic™, >99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >