Learn More
Grenaille d’indium 5 mm (0,2 po) & moins, Puratronic™, 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indium shot |
| Quantité | 10 g |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | 5mm (0.2 in.) & down |
| Forme | Tir |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9995% |
| Qualité | Puratronic |