Learn More
Poudre d’indium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
154.00€ - 536.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11300689
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000151.06
5 g
154.00€
5g
11390679
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000151.14
25 g
536.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-74-6
114.82
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
5359967
indium
In
MFCD00134048
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CHEBI:30430
[In]
Spécification
Indium
7440-74-6
2072°C
7.31 g/cm3 at 20°C
In
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
[In]
114.82
CHEBI:30430
-325 Mesh
Poudre
Argent à gris
156.6°C
Silver-gray powder
99.999% (Metals basis)
MFCD00134048
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium
5359967
114.82
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Indium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.