Learn More
Poudre d’indium, maille de -325, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
127.64€ - 481.40€
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11371638
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011024.06
5 g
127.64€
5g
11361638
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011024.14
25 g
481.40€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-74-6
114.82
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
5359967
indium
In
MFCD00134048
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CHEBI:30430
[In]
Spécification
Indium powder
7440-74-6
2072°C
(Base des métaux)
MFCD00134048
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
[In]
114.82
CHEBI:30430
99.99%
Odorless
Argent à gris
156.6°C
7.31 g/mL
In
UN3089
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium
5359967
114.82
−325 Mesh
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante