Learn More
Morceaux d’indium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11370679
Morceaux d’indium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11370679
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11370679
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000149.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white solid pieces
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Forme Pièces solides
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT26K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number000149.18,000149.09
Numéro de lotT01K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2024 Catalog Number000149.18,000149.09
Numéro de lotN20K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number000149.18,000149.09
Numéro de lotS27J025 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number000149.18,000149.09
Numéro de lotS22J026 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2023 Catalog Number000149.18,000149,000149.09
Nom du produit
Morceaux d’indium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado