Learn More
Oxyde d’indium(III), 99,9997 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944161
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-43-2
Formule moléculaire In2O3
Poids moléculaire (g/mol) 277.63
Numéro MDL MFCD00011060
Clé InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) oxide
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 81.0 to 84.3% (In) (Complexometry)
Formule linéaire In2O3
Merck Index 15,4992
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 277.63
Pourcentage de pureté 99.9997%
Qualité Base de métaux à l’état de traces