Learn More
Oxyde d’indium(III), 99,9997 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium(III) oxide |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 81.0 to 84.3% (In) (Complexometry) |
Formule linéaire | In2O3 |
Merck Index | 15,4992 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 277.63 |
Pourcentage de pureté | 99.9997% |