Learn More
Oxyde d’indium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
128.00€ - 554.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1312-43-2 |
---|---|
Formule moléculaire | In2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 277.63 |
Numéro MDL | MFCD00011060 |
Clé InChI | PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diindium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036386.09 |
10 g |
128.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036386.18 |
50 g |
554.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Finds application in semiconductors and can be used as a resistive element in integrated circuits. It is thermally stable and is suitable for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1312-43-2 | |
277.63 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
In2O3 | |
MFCD00011060 | |
diindium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Indium(III) oxide | |
1312-43-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011060 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] | |
277.63 | |
99.999% | |
7.18 g/mL |
850°C (volat.) | |
Granulés frittés | |
In2O3 | |
14,4952 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
diindium(3+) trioxidandiide | |
277.64 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-193-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only