Learn More
Oxyde d’indium(III), morceaux jaunes, 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
120.00€ - 430.00€
Identifiants chimiques
CAS 1312-43-2
Formule moléculaire In2O3
Poids moléculaire (g/mol) 277.63
Numéro MDL MFCD00011060
Clé InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15482277
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
045460.09
10 g
120.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15492277
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
045460.18
50 g
430.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Indium oxide is widely utilized as a n-type semiconductor, which is used in integrated circuits as a resistive element. It finds applications in batteries and as a part of some stain formulations. It is used as thin film coatings in optical, antistatic and infrared reflectors. It is doped with tin oxide and used as transparent conductive coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1312-43-2
277.63
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
In2O3
MFCD00011060
diindium(3+) trioxidandiide
Spécification
Indium(III) oxide
1312-43-2
Pièces
In2O3
Insoluble in water and soluble in acids.
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
277.63
Odorless
850° volat.
Jaune
99.995% (Metals basis)
MFCD00011060
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
diindium(3+) trioxidandiide
277.64
7.18
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-193-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante