Learn More
Iodure d’indium(III), 99,998 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10711365
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13510-35-5
Formule moléculaire InI3
Poids moléculaire (g/mol) 495.53
Numéro MDL MFCD00016151
Clé InChI RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
CID PubChem 83539
Nom IUPAC triiodoindigane
SMILES [In](I)(I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) iodide
Point de fusion 210.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 22.7 to 23.5% (In) (Complexometry)
Formule linéaire InI3
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 495.53
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Base de métaux à l’état de traces