Learn More
Chlorure d’indium(III), poudre blanche à blanc cassé, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418490
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Indium(III) chloride is used as catalyst for aqueous organic reactions including C-C bond formation, aldol reactions, and reductions and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-82-8
Formule moléculaire InCl3
Numéro MDL MFCD00011058
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) chloride
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Poids de la formule 221.18
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium(III) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Indium chloride