Learn More
Chlorure d’indium(III), anhydre, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’indium(III) est utilisé dans les réactions organiques connues telles que l’acylation de Friedel-Crafts et la réaction de Diels-Alder, comme catalyseur d’acide de Llewis. C’est un catalyseur efficace dans la thioacétalisation et sa chimiosélectivité. Il catalyse l’ouverture de cycle énantiosélective des aziridines méso avec des thiols.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le tétrahydrofurane. Peu soluble dans l’alcool et insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts. L’état de fusion du chlorure d’indium(III) peut conduire l’électricité.
Le chlorure d’indium(III) est utilisé dans les réactions organiques connues telles que l’acylation de Friedel-Crafts et la réaction de Diels-Alder, comme catalyseur d’acide de Llewis. C’est un catalyseur efficace dans la thioacétalisation et sa chimiosélectivité. Il catalyse l’ouverture de cycle énantiosélective des aziridines méso avec des thiols.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le tétrahydrofurane. Peu soluble dans l’alcool et insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts. L’état de fusion du chlorure d’indium(III) peut conduire l’électricité.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point d’ébullition | 800°C |
Nom chimique ou matériau | Indium(III) chloride |
Point de fusion | 586°C |
Note relative au nom | anhydrous |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,4958 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether. |
Poids de la formule | 221.18 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |