Learn More
Bromure d’indium(III), anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11339267
Bromure d’indium(III), anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339267
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11339267
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040126.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indium(III) bromide is used in organic synthesis as a water tolerant Lewis acid.It efficiently catalyzes the three-component coupling of β-keto esters, aldehydes and urea (or thiourea) to afford the corresponding dihydropyrimidinones. It is used as a catalyst to produce dithioacetals when unactivated alkynes react with thiols and fields such as optics and microelectronics that utilize semiconductor technology have wide uses for indium in high-performing solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-09-3
Numéro MDL MFCD00011057
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) bromide
Point de fusion ∼436°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire InBr3
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 354.55
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.74 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW25E108 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number040126.18,040126.09
Numéro de lotU07K047 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog Number040126.18,040126.09
Numéro de lotM02K034 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number040126.18,040126.09
Numéro de lotT02F012 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog Number040126.18,040126.09
Numéro de lotU11J030 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number040126.18,040126.09
Nom du produit
Bromure d’indium(III), anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >