Learn More
Chlorure d’indium(I), anhydre, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Indium chloride is a lewis acid catalyst in organic reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions and it is used in high-performing solar cells such as optics and microelectronics. It applications finds in semiconductor technology, producing phosphor,low pressure sodium lamp and produce high purity chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 608°C |
Nom chimique ou matériau | Indium(I) chloride |
Point de fusion | ∼225°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 0.5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3260 |
Beilstein | EM>13, |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and THF. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Indium chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Indium chloride