Learn More
Feuille d’indium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 962.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11331179
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011383.FF
25 x 25 mm
154.00€
25mm
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11335849
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011383.FI
50 x 50 mm
321.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11321179
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011383.GH
100 x 100 mm
962.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-74-6
114.82
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
5359967
indium
In
MFCD00134048
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CHEBI:30430
[In]
Spécification
Indium foil
7440-74-6
In
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
[In]
114.82
CHEBI:30430
Puratronic™
≈4.6g/25x25mm
1.0mm (0.04 in.) thick
(Base des métaux)
MFCD00134048
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium
5359967
99.998%
Odorless
Feuille
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante