Learn More
Arséniure d’indium, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358077
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Dans l’électronique des semi-conducteurs
Indium arsenide is used in semiconductor electronics, construction of infrared detectors, terahertz radiation source, as it is a strong Photo-dember emitter, superior electron mobility and velocity, in high-power applications detector, diode lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-11-3
Formule moléculaire AsIn
Poids moléculaire (g/mol) 189.74
Numéro MDL MFCD00016144
Clé InChI RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
CID PubChem 91500
Nom IUPAC indiganylidynearsane
SMILES [As]#[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium arsenide
Point de fusion 936°C
Forme physique Pièces
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire InAs
Numéro UN UN1557
Merck Index 14,4949
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 189.74
Pourcentage de pureté 99%