Learn More
Antimoniure d’indium, qualité électronique, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Pour les semi-conducteurs électroniques, tels que les détecteurs et filtres IR.
80.60€ - 766.82€
Identifiants chimiques
CAS 1312-41-0
Formule moléculaire InSb
Poids moléculaire (g/mol) 236.578
Numéro MDL MFCD00016146
Clé InChI WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3468413
Nom IUPAC ndiganylidynestibane
SMILES [In]#[Sb]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11379269
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
088460.04
2 g
80.60€
2g
11389269
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
088460.09
10 g
184.92€
10g
11399269
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
088460.18
50 g
766.82€
50g
Description
Description
Indium antimonide is used in semiconductor electronics, as an infrared detector and filter. Used in thermal imaging cameras, FLIR systems, infrared homing missile guidance systems, photo-Dember emitter and in infrared astronomy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1312-41-0
236.578
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
ndiganylidynestibane
InSb
MFCD00016146
3468413
[In]#[Sb]
Spécification
Indium antimonide
1312-41-0
(Base des métaux)
MFCD00016146
14,4948
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
ndiganylidynestibane
3468413
99.99%
Odorless
535°C
Pièces
InSb
UN1549
Insoluble in water.
[In]#[Sb]
236.578
236.57
Électronique
5.75 g/mL at (m.p.)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ANTIMOINE, INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-192-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante