Learn More
Carmin d’indigo, extra pur, SLR, C.I.73015, Fisher Chemical
Code produit. 10366040
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Spécification
CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Disodium ; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidène)-1H-indole-5-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
CID PubChem 5284351
Poids de la formule 466.34g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Bleu
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indigo Carmine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.