Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin d’indigo
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indigo carmine |
| Note relative au nom | Pure |
| Rapport d’absorption | 0.98 to 1.07 |
| Teneur en colorant | 80% min. |
| Beilstein | 25, 304 |
| Merck Index | 15, 4982 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents |
| Spectre IR | Authentique |
| Lambda max. | 608 to 612nm |
| Poids de la formule | 466.34 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Indigo Carmine
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.