Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin d’indigo
Description
Utile dans la coloration de la carmine Negri à corps Indigo, il est utilisé comme colorant alimentaire, indicateur de pH et indicateur d’ozone dissous. Il est utilisé pour détecter les fuites de liquides aminés, mettre en évidence des parties de l’appareil urinaire, les colorations de tissus et comme outil pour la détermination de l’hypochlorite. En tant que colorant dans la fonction rénale, il est utilisé pour tester et détecter les nitrates et les chlorates, ainsi que pour tester le lait.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Utile dans la coloration de la carmine Negri à corps Indigo, il est utilisé comme colorant alimentaire, indicateur de pH et indicateur d’ozone dissous. Il est utilisé pour détecter les fuites de liquides aminés, mettre en évidence des parties de l’appareil urinaire, les colorations de tissus et comme outil pour la détermination de l’hypochlorite. En tant que colorant dans la fonction rénale, il est utilisé pour tester et détecter les nitrates et les chlorates, ainsi que pour tester le lait.
Solubilité
Soluble dans l’éther monométhylique d’éthylèneglycol et dans l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans le benzène, le chloroforme et les solvants organiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indigo carmine |
Point de fusion | >300°C |
Odeur | Odorless |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 4103904 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,4944 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethylene glycol monomethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene,chloroform and organic solvents. |
Nom IUPAC | disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidène]-5,5'-disulfonate |
Poids de la formule | 466.36 |
Sécurité et traitement
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche