missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Sol. d’encre de Chine, 0,2 % dans un tampon PBS

L’encre de Chine est une encre noire simple. Utilisée autrefois pour l’écriture et l’impression, elle est maintenant couramment utilisée pour le dessin de bandes dessinées.

83.82€ - 154.77€

Spécification

Forme Liquide
Format Liquide
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15423679
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J61007.AP
500mL
83.82€
500mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
15433679
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J61007.K2
1L
154.77€
1L
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

India ink is a simple black ink. Previously it has been used for writing and printing and is now commonly used for drawing in comic books and comic strips. India ink is also used in medical research to visualize blood vessels when viewed under a microscope. It is used in a diluted form as an ultra-fine polishing medium for making precise optical surfaces on metals. In ophthalmology, it is used to some extent in corneal tattooing.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Spécification

Spécification

Liquide
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Recommended Storage : Température ambiante

FDS
Documents

Documents

Product Certifications

RUO – Research Use Only