Learn More
OHAUS™ Agitateur-incubateur
Gagnez de l'espace dans votre incubateur grâce à nos agitateurs-incubateurs de paillasse avec et sans refroidissement
5730.00€ - 15100.00€
Spécification
Tension | 230 V |
---|---|
Fréquence | 50/60 Hz |
Matériau | Aluminium, Cycoloy |
Affichage | Affichages LED indépendants pour la température, la vitesse et l'heure |
À utiliser avec (application) | Cultures cellulaires, études de solubilité, suspensions bactériennes, procédures d'extraction |
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Capacité de charge (impériale) | Capacité de charge (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Capacité de charge (impériale) | Capacité de charge (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17258380
|
OHAUS™
30573770 |
600 à 2500 tr/min | 35 lb à 75 tr/min, 5 lb à 500 tr/min | 16 kg à 75 tr/min, 2,3 kg à 500 tr/min |
5730.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17268380
|
OHAUS™
30573775 |
15 à 500 tr/min | 50 lb à 125 tr/min, 10 lb à 500 tr/min | 22,7 kg à 125 tr/min, 4,53 kg à 500 tr/min |
9360.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17278380
|
OHAUS™
30573780 |
500 à 2500 tr/min | 50 lb à 125 tr/min, 10 lb à 500 tr/min | 22,7 kg à 125 tr/min, 4,53 kg à 500 tr/min |
15100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le système exclusif de ventilation forcée Opti-Flow utilise une double induction ou un seul grand ventilateur. L'air est dévié autour des échantillons, et non directement sur ces derniers, ce qui crée un flux d'air circulaire garantissant l'uniformité.
- Pour des résultats reproductibles, le système d'agitation exclusif Accu-Drive garantit la précision de la vitesse. L'entraînement triple excentrique assure un mouvement d'agitation constant sur toute la plage de vitesses.
- Les cuves des unités ISHD23HDG et ISHD23CDG sont suffisamment grandes pour recevoir deux fioles Erlenmeyer de 6 l avec pinces et plateforme en option.
Spécification
230 V | |
Aluminium, Cycoloy | |
Cultures cellulaires, études de solubilité, suspensions bactériennes, procédures d'extraction |
50/60 Hz | |
Affichages LED indépendants pour la température, la vitesse et l'heure |