Learn More
Fisherbrand™ Mini incubateur avec agitateur plateforme
Conçu pour chauffer et agiter une grande variété d'échantillons
1990.00€
Spécification
Orbite | 0,12 in (3 mm) |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 3,6 kg |
Vitesse de rotation | 150 à 1 200 tr/min |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante plus 5°C à 65°C |
Capacité de charge (impériale) | 8 lb |
Requires: Choisissez parmi une sélection de pinces pour flacons, portoirs pour tubes à essai, pinces pour microplaques ou tapis adhésifs
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15554070
|
Fisherbrand™
88861036 |
CE | 230 V, 2,5 A, 450 W |
1990.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
- Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température ambiante de +5°C à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
- Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
- Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d’affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l’opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. L’écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
- Mode d’étalonnage de la température : permet à l’utilisateur d’étalonner l’appareil par rapport à un dispositif de température externe.
- Applications : cultures cellulaires, suspensions bactériennes et hybridations.
Spécification
0,12 in (3 mm) | |
150 à 1 200 tr/min | |
8 lb | |
Cultures cellulaires, suspensions bactériennes et hybridations | |
Plateforme en aluminium |
3,6 kg | |
Température ambiante plus 5°C à 65°C | |
LED | |
80 % | |
1 sec à 9999 min |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Mini incubateur avec agitateur plateforme