Learn More
Toile Inconel™ 600, maille 40 tissée à partir d’un fil de 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080199
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15407305
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046745.FL
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications include heaters, stills, bubble towers and condensers for processing of fatty acids; evaporator tubes, tube sheets and flaking trays for the manufacture of sodium sulfide; and equipment for handling abietic acid in the manufacture of paper pulp. It is used for retorts, muffles, roller hearths and other furnace components and for heat-treating baskets and trays. The alloy is a standard material of construction for nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Inconel™ 600 gauze
Note relative au nom 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
Quantité 75 x 75 mm
Dimensions de la maille 40 Mesh
Forme Toile métallique
Numéro MDL MFCD01741927
Informations sur la solubilité Insoluble in water.