Learn More
Justrite™ Bidons de sécurité à flux entrant
Pour le stockage de réactifs dans des récipients agréés lors de l’aspiration de solvants dans des machines HPLC
599.62€ - 686.46€
Spécification
Type de produit | Bidon de sécurité |
---|---|
Certifications/Conformité | FM, NFPA, OSHA |
Couleur | Blanc |
Matériau | PE (polyéthylène) |
Comprend | Bec de remplissage / verseur à fermeture automatique |
Description
- En polyéthylène haute densité
- Équipé d’un bec de remplissage / versement à fermeture automatique obligatoire avec pare-flammes en acier inox
- Deux raccords à déconnexion rapide : un en polypropylène pour la ventilation et un en acier inox pour l’arrivée du solvant
- Le dispositif de déconnexion en acier inox comprend des raccords de compression de 1/8 po de dia. ext. (1/16 po de dia. int.) et 1/16 po de dia.ext. (1/32 po de dia. int.)
Spécification
Bidon de sécurité | |
Blanc | |
Bec de remplissage / verseur à fermeture automatique |
FM, NFPA, OSHA | |
PE (polyéthylène) |