Learn More
IMR-1A, MedChemExpress
Code produit. 16433018
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16433018
Marque: Medchem Express HY100431A
MedChemExpress IMR-1A, a acid metabolite of IMR-1, is a Notch inhibitor with an IC50 of 0.5 μM. IMR-1A has a 50-fold increase in potency with respect to IMR-1. IMR-1 can metabolize in vivo to IMR-1A.
IMR-1A, a acid metabolite of IMR-1, is a Notch inhibitor with an IC50 of 0.5 μM. IMR-1A has a 50-fold increase in potency with respect to IMR-1. IMR-1 can metabolize in vivo to IMR-1A.
Spécification
Nom chimique ou matériau IMR-1A
CAS 331862-41-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H11NO5S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 2 mg/mL (6.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(/C=C(SC(N2)=S)\C2=O)C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 325.36
Poids de la formule 325.36
Pourcentage de pureté 98.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.