Learn More
Thermo Scientific™ Coloration des protéines Imperial™
Détectez les protéines dans les bas niveaux de nanogrammes grâce à cette coloration colorimétrique prête à l’emploi, sur gel, formulée pour délivrer un volume donné de coloration SDS-PAGE rapide et sensible.
190.00€ - 386.00€
Spécification
Contenu et stockage | Dès réception du produit, le stocker à température ambiante. |
---|---|
Emplacement de détection | Détection sur transfert, détection sur gel |
Méthode de détection | Colorimétrique |
Marqueur ou colorant | Coomassie |
Type de produit | Coloration des protéines |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10006123
|
Thermo Scientific™
24615 |
1 l |
190.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10698074
|
Thermo Scientific™
24617 |
3 x 1 L |
386.00€
3 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La coloration pour protéines Thermo Scientific™ Imperial est une coloration colorimétrique unique et prête à l’emploi formulée avec du colorant Coomassie R-250 qui offre des performances de coloration protéique totale rapides et sensibles pour une détection à faible niveau de nanogramme des protéines dans les gels d’électrophorèse en polyacrylamide.
La coloration pour protéines Imperial est un réactif à base de colorant Coomassie pour la détection de bandes de protéines dans les gels de polyacrylamide avec du dodécylsulfate de sodium pour électrophorèse sur gel (SDS-PAGE) et gels 2D. Cette coloration est une formulation unique à base de Coomassie brillant bleu R-250 qui améliore considérablement la coloration des protéines par rapport à d’autres colorations artisanales ou commerciales. La coloration produit des bandes de protéines intensément colorées, faciles à photographier et à documenter avec les imageurs de gel. Ce réactif est l’un des systèmes de coloration les plus sensibles, détectant facilement 3 à 6 ng de protéines par bande. Le protocole de coloration pour protéines Imperial repose sur des étapes de lavage à l’eau, sans fixation ni décoloration à base de méthanol/acide acétique, ce qui réduit le temps de préparation et les dépenses en réactifs.Points clés :
Sensible : détecte moins de 3 ng de protéines par bande avec le protocole optimisé (3 heures)
Rapide : le réactif prêt à l’emploi détecte moins de 6 ng de protéines par bande en seulement 20 minutes
Robuste : technique de coloration des protéines très homogène et reproductible
Contraste élevé : les bandes d’un violet intense sont plus faciles à photographier ou à scanner que les colorations au bleu de Coomassie classiques
Polyvalent : compatible avec l’analyse par spectrométrie de masse et le séquençage des protéines en aval
Pratique : lavages à l’eau seulement ; pas de solutions de décoloration au méthanol ou fixateurs acides nécessaires
Stable : stabilité d’un an à température ambiante, pour une performance soutenue et un gain de place dans le réfrigérateur
Flexible : réglage des temps de coloration et de lavage pour répondre aux besoins de sensibilité et aux contraintes de temps
Spécification
Dès réception du produit, le stocker à température ambiante. | |
Colorimétrique | |
Coloration des protéines | |
Protéine |
Détection sur transfert, détection sur gel | |
Coomassie | |
Imperial™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1 an
- IMPERIAL PROTEIN STAIN, 1 L
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, Ethyl alcohol