Learn More
Thermo Scientific™ Impeller Sleeve and Connector for Drive Shaft DS300
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
100 l
200 l
À utiliser avec (équipement):
108 cm (43 po) Arbre d’entraînement
66 cm (26 po) Arbre d’entraînement
84 cm (33 po) Arbre d’entraînement
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
7 pièces
Description
- For use with the open top BPC tank liner and re-usable hub.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 l |
| À utiliser avec (équipement) | 84 cm (33 po) Arbre d’entraînement |
| Type | Impeller Sleeve |