Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Immuno-Oncology Checkpoint Panel 1, 14plex
Le panneau 1 Human Immuno-Oncology Checkpoint 14-Plex ProcartaPlex permet la recherche sur le cancer en analysant 14 cibles protéiques à l’aide de la technologie Luminex xMAP.
Marque: Invitrogen™ EPX14A-15803-901
3158.75 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce panel permet la détection simultanée des formes solubles de protéines qui jouent un rôle crucial dans la régulation des lymphocytes T, conduisant soit à l’épuisement soit à la stimulation des lymphocytes T, modifiant ainsi la réponse immunitaire antitumorale. L’analyse de ces biomarqueurs solubles pourrait aider à faire la lumière sur la biologie des voies.
Les panneaux préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analyses afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision. Tous les panneaux ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage.
Liste de cibles [région de microbille] :
Stimulation immunitaire : CD27 [27], CD28 [15], CD137 (4-1BB) [26], GITR [57], HVEM [36]
Inhibiteur immunitaire : BTLA [52], CD80 [61], CD152 (CTLA4) [33], IDO [46], LAG-3 [47], PD-1 [65], PD-L1 [66], PD-L2 [67], TIM-3 [14]
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes d’un ELISA de type sandwich, avec l’utilisation de deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 μl de plasma ou de sérum, ou 50 μl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
Caractéristiques :
• Résultats reproductibles et fiables — validés en panneau selon la norme la plus élevée de l’industrie, avec des tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
• Plus de résultats par échantillonneur — permet de réaliser simultanément plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 – 50 μl
• Plate-forme de multiplexage à haute référence avec la technologie bien établie Luminex, pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent Luminex xMAP (profilage multianalyte) Technologie pour la détection et la quantification simultanées de jusqu’à 80 cibles protéiques dans un seul échantillon de 25–50 μl — de plasma, de sérum, de surnageant de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.
Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des proportions précises de fluorophores rouges et IR pour créer des signatures uniques de façon spectrale qui peuvent être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (par exemple Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
Spécification
Panneau multiplex | |
Humaine | |
Fluorescent | |
Voir le certificat d’analyse | |
Instruments Luminex™ | |
Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC), Plasma, Cell Culture Supernatants | |
|
|
Immunology, Oncology |
96 dosages | |
Combinable | |
Voir le certificat d’analyse | |
Kit multiplex | |
ProcartaPlex™ | |
Sérum, plasma : 25 μl, surnageant de culture cellulaire : 50 μlitres | |
Glace humide |