Learn More
Thermo Scientific™ Modules sécables transparents Immuno
Code produit. 10459192
Click to view available options
Traitement de surface:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal Binding (UB, liaison universelle)
Type de puits:
Rond
Nb par paquet:
5
10
50
Type de produit:
Barrette pour microplaques
Cadre
Conditionnement:
50 pièces
60 pièces
Code produit. 10459192
Marque: Thermo Scientific™ 473768
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations grâce à ces modules immunologiques Breakable, qui offrent un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ Immuno qui offrent une parfaite fiabilité et reproductibilité d’un puits à l’autre et un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
Choisissez entre les modules LockWell, BreakApart et Breakable 1x8 dans des cadres standard à 96 puits.
Caractéristiques :
  • Pour les immunoessais en phase solide, par exemple ELISA
  • Choix de quatre surfaces pour une fixation optimale
  • Les modules auto-portants sont faciles à manipuler
  • Système alphanumérique pour une orientation facile
  • Compatibles avec les équipements standard
  • Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
  • Polystyrène
Choix de la surface :
  • PolySorp™, Immulon™ 1B et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
  • Les plaques MediSorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
  • Les plaques MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich
  • Les plaques MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
BreakApart Barrettes sécables
Propriété de liaison Hydrophile
Certifiés Oui
Format Plaque à barrettes
Couvercle Sans couvercle
Description Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 10 sachets, 60 boîtes
Type de liaison Adsorption
Couleur Transparent
Type de produit Barrette pour microplaques
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 350 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Pour les dosages d’anticorps par méthode sandwich
Nbre par carton 60
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Aucun
Quantité 60/boîte
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)
Modèle de puits C8
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.