Learn More
Thermo Scientific™ Modules sécables transparents Immuno
Description
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ Immuno qui offrent une parfaite fiabilité et reproductibilité d’un puits à l’autre et un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
- Pour les tests immunologiques en phase solide, par ex. ELISA
- Choix de quatre surfaces pour une liaison optimale
- Les modules auto-portants sont faciles à manipuler
- Système alphanumérique pour une orientation facile
- Compatibles avec les équipements standard
- Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
- PS
Choix de la surface
- PolySorp™, Immulon™ 1B et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
- Les plaques Medisorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
- Les plaques MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich
- Les plaques MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
Spécification
Spécification
| BreakApart | Barrettes sécables |
| Propriété de liaison | Hydrophile |
| Certifiés | Oui |
| Format | Plaque à barrettes |
| Description | Qualité optique supérieure pour des résultats fiables |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Conditionnement | 10 sachets, 60 boîtes |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Barrette pour microplaques |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.