Learn More
Merck Membranes PVDF Immobilon™-FL
Code produit. 10599942 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Quantité:
10 feuilles
1 rouleau
Format:
Feuille
Rouleau
Dimensions (LxW):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 po x 6,2 pi)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 po x 12,3 pi)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in)
8,5 cm x 10 m (3,3 po x 32,8 pi)
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
10 pièces
Code produit. 10599942
Marque: Merck IPFL10100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues spécifiquement pour les transferts Western et le séquençage de protéines.Les membranes de transfert en PVDF Immobilon™-FL présentent une surface unie avec des pores de 0,45 μm et possèdent une fluorescence de fond inférieure à celle d’autres membranes.Disponible sous forme de carrés de 10 et 20 cm et de rouleaux de 3,75 m.
  • La première membrane de transfert optimisée pour les applications de fluorescence
  • Le bruit de fond extrêmement faible améliore la sensibilité de tous les protocoles de détection de fluorescence
  • Compatible avec toutes les sondes fluorescentes couramment utilisées à toutes les longueurs d’onde d’excitation et d’émission
  • Idéale pour les applications de multiplexage et de chimiofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 10 cm
Largeur (métrique) 10 cm
À utiliser avec (application) Fluorescence, chimiofluorescence, chromogène, chimiluminescence
Couleur Blanc
Code IPFL
Quantité 10 feuilles
Largeur (impériale) 3,9 in
Format Feuille
Matériau PVDF
Longueur (impériale) 3,9 in
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in)
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le ou les produits, nos produits ne sont destinés qu’à des fins de recherche et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, ce qui comprend, sans s’y limiter, des utilisations commerciales non autorisées, des utilisations diagnostiques in vitro, des utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d’application pour les humains ou les animaux.