Learn More
Merck Membranes PVDF Immobilon™-FL
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Quantité:
10 feuilles
1 rouleau
Format:
Feuille
Rouleau
Dimensions (LxW):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 po x 6,2 pi)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 po x 12,3 pi)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in)
8,5 cm x 10 m (3,3 po x 32,8 pi)
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
10 pièces
Description
- La première membrane de transfert optimisée pour les applications de fluorescence
- Le bruit de fond extrêmement faible améliore la sensibilité de tous les protocoles de détection de fluorescence
- Compatible avec toutes les sondes fluorescentes couramment utilisées à toutes les longueurs d’onde d’excitation et d’émission
- Idéale pour les applications de multiplexage et de chimiofluorescence
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| À utiliser avec (application) | Fluorescence, chimiofluorescence, chromogène, chimiluminescence |
| Couleur | Blanc |
| Code | IPFL |
| Quantité | 10 feuilles |
| Largeur (impériale) | 7,9 in |
| Format | Feuille |
| Matériau | PVDF |
| Longueur (impériale) | 7,9 in |
| Afficher plus |
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le ou les produits, nos produits ne sont destinés qu’à des fins de recherche et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, ce qui comprend, sans s’y limiter, des utilisations commerciales non autorisées, des utilisations diagnostiques in vitro, des utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d’application pour les humains ou les animaux.