Learn More
Cytiva Gels DryStrip Immobiline™
Sélection complète de bandes IPG à gamme étroite, moyenne ou large. Les gels Cytiva Immobiline™ DryStrip (bandes IPG) sont utilisés pour la mise au point isoélectrique (IEF), la première dimension de l’électrophorèse 2-D ou comme application séparée.
Marque: Cytiva 18-1016-60
Description
Faites votre choix parmi un éventail complet de gels Immobiline DryStrip qui se chevauchent et couvrent des gammes de pH étroites (1 unité de pH), moyennes (3 à 5 unités de pH) et larges (8 unités de pH). Les gradients de pH aux extrémités de l’échelle de pH ne sont pas linéaires, pour distribuer les protéines uniformément sur la longueur du gel et obtenir une résolution optimale.
Cinq bandes IPG à gamme de pH étroite (1 unité de pH) de 24 cm offrent une haute résolution et une bonne capacité de charge protéique, ce qui donne des points bien séparés avec une haute teneur en protéines après la séparation de seconde dimension
- Le gel Immobiline DryStrip de gradient de pH large (de 3 à 11) non linéaire (NL) permet une sélection rapide et efficace, afin d’obtenir une vue d’ensemble de la distribution totale des protéines
- Pour des études plus détaillées ou en cas d’utilisation de charges protéiques plus importantes, vous pouvez faire votre choix parmi quatre nouvelles bandes qui se chevauchent et couvrent la gamme de pH de 3 à 11
- Une résolution plus élevée peut être obtenue à l’aide des gels Immobiline DryStrip à gamme étroite (1 unité de pH)
- Utilisez les tampons IPG correspondants pour optimiser les conditions de migration
- Utilisez les bandes IPG directement après la réhydratation, sans manipulation supplémentaire
- Bandes à code-barres pour un suivi pratique des échantillons et des lots
- Les gels Immobiline DryStrip sont réhydratés avec un tampon IPG correspondant avant utilisation
- Les échantillons peuvent être inclus directement dans la solution de réhydratation pour le chargement efficace des échantillons dilués ou pour le chargement de plus grandes quantités de protéines
- Les échantillons peuvent également être chargés après réhydratation
Spécification
Les gels Immobiline DryStrip (bandes IPG) sont utilisés pour la mise au point isoélectrique (IEF), la première dimension de l’électrophorèse 2-D ou comme application séparée. | |
4 à 7 | |
Focalisation isoélectrique | |
Applications industrielles : chimie analytique, recherche | |
-20°C | |
0,05 cm | |
0,118 in |
Incolore | |
Gel prémoulé | |
Séché | |
Linear | |
0,19 in | |
11 cm | |
0,3 cm |