Learn More
Grant Instruments™ Thermostat numérique Grant Optima™
Le circulateur chauffant numérique à usage général offre une stabilité et une régulation des températures excellentes pour les applications exigeantes nécessitant une régulation précise de la température.
1180.00€ - 1470.00€
Spécification
Type de contrôleur LED à 4 chiffres
Communications Numérique
Fréquence 50/60 Hz
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Gamme de températures Circulation externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Gamme de températures Circulation externe Prix Quantité et disponibilité  
12707819
Afficher les documents
Grant Instruments™
TC120
de -20°C à +120°C Oui
1470.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12777799
Afficher les documents
Grant Instruments™
T100
0°C à 100°C Non
1180.00€
1 pièce
En stock
Description
General purpose digital heated circulator provides excellent temperature stability and control for demanding applications requiring accurate temperature control.
  • Stabilité ± 0,05°C.
  • Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
  • Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
  • Alarme visuelle
  • Le modèle TC120 comprend une pompe intégrée pour la circulation externe
Spécification
Spécification
LED à 4 chiffres
Numérique
50/60 Hz