Learn More
Leica Microsystems Huile à immersion pour microscopes
Utilisez l’huile à immersion Leica™ pour augmente la puissance de résolution et l’ouverture de la lentille de focalisation.
Marque: Leica Microsystems 13614800
21.12 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Flacon de 10 ml
- Pour microscopes Leica
Specifications
Huile d’immersion | |
10 ml | |
10 ml |
1/boîte | |
Type A |
Safety and Handling
- Immersion Oil
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P391-Recueillir le produit répandu.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Butene, homopolymer,Terphenyl, Paraffins(petroleum), normalC5-20, Terphenyl, hydrogenated