Learn More
Leica Microsystems Huile à immersion pour microscopes
Click to view available options
Indice de réfraction:
Type F
Conditionnement:
10mL
Description
- Flacon de 10 ml
- Pour microscopes Leica
Specifications
Specifications
| Type | Huile d’immersion |
| Type d’emballage | 1/boîte |
| Quantité | 10 ml |
| Indice de réfraction | Type F |
| Dimensions | 10 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- Type F Immersion liquid
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction