Learn More
Cole-Parmer™ Élément chauffant d’immersion, baïonnette revêtue de PTFE
Code produit. 11710319 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Tension:
240 VCA
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11710319
Marque: Cole-Parmer™ 3613605
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec une connexion simple et un format compact, ces éléments chauffants sont idéals, même lorsque l’espace est limité.
  • Les éléments chauffants simples englobés d’acier inoxydable 304 ou de PTFE sont dotés d’un élément chauffant solide mis à la terre.
  • Les éléments chauffants comprennent un cordon d’alimentation de 4 pi de long ainsi qu’une prise à trois broches ; les modèles VAC240 n’incluent pas de prise.
Spécification
Description Immersion Heater, PTFE Coated Bayonet, 4 in. L Heated Area, 100 Watts, 240 V
Tension 240 VCA
Puissance Power (watts):100 watts
max. (métrique) 232°C
Température (impériale) 450°F