Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Ovalbumin (in PBS)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 20 mg
Conditionnement:
5 pièces
Description
La protéine porteuse d’ovalbumine purifiée Imject™ Thermo Scientific™ a été spécialement formulée pour la préparation de conjugués de protéines porteuses d’haptène.
L’ovalbumine n’ayant qu’un faible pouvoir immunogène, elle s’utilise essentiellement comme protéine porteuse secondaire (indépendante) dans le cadre de la production d’anticorps afin de rendre les antigènes plus sensibles aux procédures de détection des anticorps. Par exemple, lorsqu’ils sont conjugués à l’ovalbumine, les peptides antigéniques sont plus faciles à enrober dans des microplaques en polystyrène, ce qui facilite la détection des antiséra produits à l’aide de conjugués immunogènes avec la KLH ou toute autre protéine porteuse au pouvoir immunogène supérieur.
Points clés :
- Protéine purifiée à partir de blancs d’œufs de poulet et lyophilisée dans une solution saline tamponnée au phosphate
- Protéine polypeptidique unique ayant une masse moléculaire de 45 000 daltons
- Contient 20 résidus lysine dont la plupart possèdent des amines primaires capables de réagir avec un réactif de conjugaison
- Contient 14 résidus d’acide aspartique et 33 d’acide glutamique, dont les groupes carboxyles représentent la charge négative nette (pI 4,63) de l’ovalbumine
- Moins immunogène que l’hémocyanine de patelle (KLH) mais plus soluble dans le DMSO (diméthylsulfoxyde), à utiliser dans les applications nécessitant ce solvant
- Utile en tant que protéine porteuse non pertinente pour le dépistage des anticorps et les immunodosages après l’utilisation de la KLH comme protéine porteuse pour générer la réponse immunitaire contre l’haptène.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Ingrédients : Les protéines porteuses sont fournies sous forme lyophilisée. Après reconstitution avec 2 ml d’eau ultra-pure, la composition du tampon pour le BSA et le mcKLH est de 0,1 M de phosphate de sodium, de 0,15 M de NaCl d’un pH de 7,2 et pour l’OVA, de 0,01 M de phosphate de sodium et d’un pH de 7,2. Les protéines contiennent des stabilisateurs exclusifs. Conservation : Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante |
| Quantité | 5 x 20 mg |
| Gamme de produits | Imject |