Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide PEGylated mcKLH
Conjuguez des protéines porteuses d’haptène avec des peptides contenant de la cystéine et d’autres antigènes thiolés avec cette KLH de mariculture réactive au sulfhydryle.
Marque:  Thermo Scientific™ 77663
Code produit. 11800094
  • 548.00€ / 10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Dès réception, stocker le produit à -20°C. Le produit est livré avec un bloc réfrigérant.
KLH de mariculture PEG à maléimide activé Imject
10 mg
Imject™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZF400998 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2024 Catalog Number77663
Numéro de lotYL383037 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number77663
Numéro de lotYG372953 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2023 Catalog Number77663
Numéro de lotYC366701 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2023 Catalog Number77663
Numéro de lotXI365343 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/10/2022 Catalog Number77663
Nom du produit
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide PEGylated mcKLH > mcKLH PEG activée ; 10 mg