Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated BSA
Code produit. p-4527378 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2mg
Code produit. 10648304
Marque: Thermo Scientific™ 77115
Préparez des conjugués de protéines porteuses d’haptènes avec des peptides contenant de la cystéine et d’autres antigènes thiolés à l’aide d’albumine sérique bovine réactive au sulfhydryle.
La BSA à maléimide activé Thermo Scientific™ Imject est une albumine sérique bovine réactive au sulfhydryle pour la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes comprenant des peptides contenant de la cystéine et d’autres antigènes thiolés.
La BSA porteuse purifiée réagit au sulfhydryle suite à une modification chimique réalisée à l’aide du réticulant sulfo-SMCC et la protéine à maléimide activé obtenue est ensuite stabilisée et lyophilisée dans un tampon phosphate. Les groupes maléimide forment des réticulants covalents avec des fragments de sulfhydryle (-SH) sur des résidus de cystéine de peptides et d’autres haptènes contenant du thiol. Plusieurs molécules d’antigène peuvent être conjuguées avec chacune des molécules de la BSA en vue de renforcer leur immunogénicité et d’augmenter les chances de provoquer, chez les animaux immunisés, la production d’antisérum à titre élevé contre les épitopes d’intérêt. Vous avez le choix entre plusieurs tailles de coffret de protéine BSA activée ou le kit de conjugaison complet comprenant des tampons optimisés et des colonnes de centrifugation de dessalage sans problème.
Points clés :
  • Coffrets pratiques : : vous avez le choix entre un kit de BSA lyophilisée et stabilisée, activée à la maléimide ou un kit à conjugaison immunogène complet
  • Activation optimisée : les spécifications exigent que chaque lot soit activé avec 15 à 20 moles de maléimide réactive au sulfhydryle par mole de BSA, garantissant ainsi des niveaux de conjugaison constamment élevés
  • Réactif au sulfhydryle : élaboré pour la conjugaison des antigènes peptidiques contenant de la cystéine en vue d’obtenir des immunogènes efficaces pour la production d’anticorps de haut niveau
  • Procédure simple et rapide : complétez la réaction de conjugaison de protéines porteuses d’haptènes en deux heures afin de produire suffisamment d’immunogènes pour plusieurs injections et immunisations de rappel des animaux hôtes
  • Protéine porteuse de première qualité : BSA pure (fraction 5) activée à l’aide d’un agent de réticulation Sulfo-SMCC Thermo Scientific de première qualité et formulée pour garantir une stabilité élevée et des performances constantes
  • Immunogène et soluble : modérément immunogène et hautement soluble, la BSA convient à la préparation de l’immunogène primaire ou peut être utilisée comme protéine porteuse d’haptènes non pertinente pour le dépistage des anticorps et les immunodosages après l’utilisation de la KLH comme protéine porteuse pour générer la réponse immunitaire contre l’haptène
Comprend :
Le kit contient de la protéine BSA à maléimide activé lyophilisée et stabilisée (dans un tampon PBS), des tampons et des colonnes de dessalage pour une préparation aisée d’immunogènes prêts à l’emploi pour l’immunisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Quantité 10 mg
Gamme de produits Imject
Type de produit Imject Maleimide Activated Bovine Serum Albumin