Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA)
Stimulez une réponse immunitaire non spécifique à l’aide de formulations complètes (CFA) ou incomplètes (IFA) de l’adjuvant de Freund, couramment employé ; proposées sous forme d’ampoules de 10 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 77145
90.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Les adjuvants de Freund' Imject Thermo Scientific™ sont des ampoules de 10 ml de formulations d’adjuvant complet (FCA) et incomplet (FIA) d’un stimulateur non spécifique couramment utilisé de la réponse immunitaire, à utiliser dans les protocoles d’immunisation par production d’anticorps.
Les émulsions inverses (avec et sans cellules Mycobacterium inactivées) améliorent considérablement les réponses immunitaires aux immunogènes lorsqu’elles sont mélangées et injectées avec l’antigène préparé. En général, le FCA est employé pour les injections initiales et le FIA pour les injections de rappel. Les ampoules comprennent des aliquotes de taille pratique qui assurent une longue durée de conservation.Points clés :
- Émulsion inverse avec ou sans cellules Mycobacterium inactivées
- Meilleure réponse immunitaire et production d’anticorps pour les immunogènes injectés
- Utiles pour l’immunisation des souris, lapins et autres mammifères hôtes
- Émulsification requise avec les immunogènes préparés
Adjuvant complet de Freund (FCA, Freund’s Complete Adjuvant), réf. 77140 :
- Émulsion inverse contenant des cellules Mycobacterium inactivées
- Optimisation de la réponse immunitaire aux immunogènes
- Généralement employé pour les injections initiales
- Points faibles : difficile à mélanger avec l’immunogène et susceptible d’entraîner la nécrose des tissus au niveau du site d’injection
Adjuvant incomplet de Freund (FIA, Freund’s Incomplet Adjuvant), réf. 77145 :
- Émulsion inverse sans cellules Mycobacterium
- Optimisation de la réponse immunitaire lors des injections de rappel
- Généralement employé pour les injections ultérieures à l’injection initiale de FCA
- Points faibles : difficile à mélanger avec l’immunogène
Spécification
Dès réception, stocker à 4°C | |
Adjuvant incomplet de Imject Freund (FIA) | |
5 x 10 mL | |
Imject™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Jours
1Heures
5Minutes
13Secondes
10Nouvelle offre Économisez maintenant