Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ BSA (in PBS)
Préparez aisément des immunogènes à partir de peptides antigéniques contenant des carboxyles avec l’albumine sérique bovine (BSA) et différentes chimies de conjugaison.
Marque:  Thermo Scientific™ 77110
186.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11854061
  • 279.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
4°C
Albumine sérique bovine Imject (dans un tampon PBS)
5 x 20 mg
Imject™
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZH401932 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number77110
Numéro de lotZF398144 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2024 Catalog Number77110
Numéro de lotZD394994 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number77110
Numéro de lotZA391873 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number77110
Numéro de lotYL378100 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number77110
Nom du produit
Thermo Scientific™ Imject™ BSA (in PBS) > BSA dans un tampon PBS ; 5 x 20 mg