Learn More
Acide iminodiacétique, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494493
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Iminoacetic acid is used as an inhibitor of bovine liver glutamate dehydrogenase. It is used as a reagent in the synthesis of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) microgel particles for metal affinity binding of peptides. It is mainly used for modulating peptide mobility by capillary electrophoresis. It is also used in chemotherapeutic treatment for metal poisoning. It acts as a tridendate ligand and forms metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide iminoacétique est utilisée comme inhibiteur du glutamate déshydrogénase hépatique bovine. Il est utilisé comme réactif dans la synthèse de particules de microgel de poly(N-isopropyle-acrylamide) (PNIPAM) pour la liaison par affinité métallique des peptides. Il est principalement utilisé pour moduler la mobilité des peptides par électrophorèse capillaire. Il est également utilisé dans le traitement chimiothérapeutique pour lʼempoisonnement aux métaux. Il agit comme un ligand tridendate et forme des complexes métalliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-73-4
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.103
Numéro MDL MFCD00004280
Clé InChI NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
CID PubChem 8897
ChEBI CHEBI:24786
Nom IUPAC 2-(carboxyméthylamino)acide acétique
SMILES C(C(=O)O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iminodiacetic acid
Point de fusion ∼243°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 878499
Merck Index 14,4917
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 133.1
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iminodiacetic acid, 98+%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iminodiacetic acid