Learn More
Solution tampon d’imidazole, pH 6,5, Fisher Chemical™
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produites dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPL, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Marque: Fisher Chemical SOL 058 1L
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Tampon | |
6,5 | |
1 000 ml | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Imidazole buffer solution - pH 6.5 European Pharmacopoeia Ref: 4003000
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: imidazole, hydrochloric acid